Få mere at vide
Polysorbat 20, Vegetabilsk, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548304 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
200 mL
1 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15548304 1 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 1 L
15538304 200 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15548304 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 460006
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165986
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 20, Vegetable
Mængde 1 L
Flammepunkt 148,00 °C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.08kg
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
Grad Multi-kompendiel/NF