Få mere at vide
Polysorbat 20
Beskrivelse
Anvendes til solubilisering af membranproteiner under isolering og oprensning. Polysorbat 20 bruges som befugtningsmiddel i munddråber med smag. Det fungerer som et vaskemiddel i Western blots og ELISA'er og forhindrer antistofbinding. Det er et solubiliseringsmiddel af membranproteiner. I farmaceutisk kemi bruges det som hjælpestof til at stabilisere emulsioner og suspensioner. Desuden bruges det som et dispergeringsmiddel, stabilisator, smøremiddel og bruges også i cremer, salver, salver, beskyttende cremer, balsamer, pomader, læbestifter, mascaraer og glosser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polysorbate 20 |
| Kogepunkt | >100 °C |
| Tæthed | 1.105 |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.47 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |