Få mere at vide
Polysorbat 20
Artikelnummer. 11378116
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378116 100 mL 100ml
11388116 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15029.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-64-5 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | 522,68 g/mol
Anvendes til solubilisering af membranproteiner under isolering og oprensning. Polysorbat 20 bruges som befugtningsmiddel i munddråber med smag. Det fungerer som et vaskemiddel i Western blots og ELISA'er og forhindrer antistofbinding. Det er et solubiliseringsmiddel af membranproteiner. I farmaceutisk kemi bruges det som hjælpestof til at stabilisere emulsioner og suspensioner. Desuden bruges det som et dispergeringsmiddel, stabilisator, smøremiddel og bruges også i cremer, salver, salver, beskyttende cremer, balsamer, pomader, læbestifter, mascaraer og glosser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165986
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym tween 20, polysorbate 20, polyoxyethylene sorbitan monolaurate, polyoxyethylene 20 sorbitan monolaurate, polysorbate inn, 2-2-3,4-bis 2-hydroxyethoxy oxolan-2-yl-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethyl dodecanoate, alkest tw 20, polysorbate 20 nf, polysorbate 40 nf
PubChem CID 443314
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 20
Kogepunkt >100 °C
Tæthed 1.105
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Mængde 100 mL
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.47