Få mere at vide
Polysorbat 20, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528264 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Ståltromle
Pakningsstørrelse:
1 L
19 L
20ml
4 L
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15528264 20 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 20ml
10381435 200 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske Hver
15548264 1 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 1 L
15538264 4 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 4 L
15558264 19 L Ståltromle 19 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15528264 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 411602
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165986
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 20
Mængde 20 mL
Flammepunkt 148,00 °C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.11kg
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
Grad Multi-kompendiel/NF