Få mere at vide
Polysorbat 20 MP Biomedicals
Artikelnummer. 11433601 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433601 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11433601 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210316880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 DKK
    250.75 DKK / 100ml
    Spare 13.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 20
CAS 9005-64-5
Tæthed 1.095g/mL
Mængde 100 mL
Analyseprocentområde 55%
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MDL nummer MFCD00165986
Synonym Polysorbate 20, Glycosperse L-20X, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyldodecanoat
Molekylvægt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314