Få mere at vide
Polysorbat 20, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11421981 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421981 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11421981 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02194724.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    556.35 DKK / 500ml
    Spare 28.65 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Polysorbat 20 anvendes typisk som emulgeringsmiddel til fremstilling af stabile olie-i-vand-emulsioner.
Tweens™ er en række ikke-ioniske overfladeaktive stoffer afledt af sorbitanestere.
  • De er opløselige eller dispergerbare i vand, men adskiller sig meget i organisk opløselighed og olieopløselighed.
  • Anvendes som olie-i-vand emulgatorer i lægemidler, kosmetik, rengøringsmidler mv.
  • Polysorbat 20 er ikke-ioniske overfladeaktive stoffer afledt af sorbitanester.
Tekniske data
CAS 9005-64-5
Tæthed 1.095g/mL
Mængde 500 mL
Fysisk form Klar, gul til ravfarvet tyktflydende væske
Brydningsindeks n20/D 1.468 (bogstaveligt)
Specifik vægtfylde 1,08 –1,13
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MDL nummer MFCD00165986
Viskositet 400 cps
Synonym tween 20, polysorbate 20, polyoxyethylene sorbitan monolaurate, polyoxyethylene 20 sorbitan monolaurate, polysorbate inn, 2-2-3,4-bis 2-hydroxyethoxy oxolan-2-yl-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethyl dodecanoate, alkest tw 20, polysorbate 20 nf, polysorbate 40 nf
Opløselighedsinformation Opløselig/blandbar i vand for at give en klar gul opløsning; blandet med alkohol, dioxan og ethylacetat.
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
Molekylvægt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Formel vægt omkring 1.228 g/mol
Grad Cellekulturreagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) 0.06 mM