Få mere at vide
Polysorbat 20, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470645 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470645 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11470645 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210316891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    831.00 DKK
    791.43 DKK / 1 L
    Spare 39.57 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Afledt af sorbitanester. Polysorbat 20, MP Biomedicals er et ikke-ionisk overfladeaktivt stof, der er opløseligt/dispergerbart i vand. Det bruges typisk til fremstilling af stabile olie-i-vand-emulsioner, især i farmaceutiske applikationer.
Anvendes som olie-i-vand-emulgatorer i lægemidler, kosmetik, rengøringsmidler osv. Det er blevet brugt til forekstraktion af membraner for at fjerne perifere proteiner. Det er blevet brugt som blokeringsmiddel på nitrocellulose.
Tekniske data
CAS 9005-64-5
Fysisk form Væske
Kogepunkt >100 °C (litteratur)
Tæthed 1,095 g/ml (bogstaveligt)
Koncentration Arbejdskoncentration: Som blokeringsmiddel på nitrocellulose ved en typisk koncentration på 0,05%. Bruges ved en koncentration på 2% til ekstraktion af membranbundne proteiner.
pH 5 til 7 (1 % vandig opløsning) (litteratur)
Mængde 1 L
Brydningsindeks n20/D 1.468 (Lit.)
Specifik vægtfylde 1.08-1.13
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viskositet 400 cps ved 25 °C (bogstaveligt)
MDL nummer MFCD00165986
Synonym Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate, Glycosperse L-20X, Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, TWEEN™, 20, PEG(20)sorbitan monolaurate
Opløselighedsinformation Opløselig/blandbar i vand (1g/20 ml) for at give en klar gul opløsning; blandet med alkohol, dioxan og ethylacetat; praktisk talt uopløseligt i flydende paraffin og faste olier (såsom mineralolie).
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
Molekylvægt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Formel vægt 1228
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.06mM