Få mere at vide
Polysorbat 20, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431981 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
4 L
Pakningsstørrelse:
100ml
4 L
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431981 4 L 4 L
11416601 50 mL 50ml
11426601 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431981 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219472404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3340.00 DKK
    3181.40 DKK / 4 L
    Spare 158.60 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165986
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Tween 20
PubChem CID 443314
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 20
Farve Gul
Fysisk form Olieagtig væske
Tæthed 1.095 g/mL
Mængde 4 L
IUPAC navn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyldodecanoat