Få mere at vide
Polysorbat 20, Elektroforese-reagens
Artikelnummer. 15427579
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427579 100 mL 100ml
15437579 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66278.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-64-5 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | 522,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165986
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Tween™ 20
PubChem CID 443314
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 20
Farve Farveløs til gul
Navn note Electrophoresis Reagent
Fysisk form Væske
Kogepunkt >100 °C
Tæthed 1.105 g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.47