Få mere at vide
Polysorbat 20,∽ 55% laurinsyre, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443601 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 L
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443601 0.5 L 500ml
1 options
Artikelnummer. 11443601 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210316890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    532.84 DKK / 500ml
    Spare 27.16 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 20
Farve Gul
CAS 9005-64-5
Fysisk form Olieagtig væske
Mængde 0.5 L
Analyseprocentområde ∽55%
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MDL nummer MFCD00165986
Synonym Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyldodecanoat
Molekylvægt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polysorbate 20
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 20