Få mere at vide
Polysorbate 20
Artikelnummer. 10503874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
25 L
Emballagetype:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
250ml
5 L
5ml
Artikelnummer. 10503874
Brand: Thermo Scientific Acros 233360051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel C26H50O10
Synonym Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbat 20
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1000 g/mL
Emballagetype Plastflaske
Mængde 5 L
Opløselighed Opløselighed i vand: 100g/L. Andre opløseligheder: 100g/L isopropylalkohol, xylen, uopløseligt i mineralolie, 10g/L propylenglycol
Form Væske