Få mere at vide
Epredia™ Polysine Adhæsionsglas
Artikelnummer. 10219280 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
75 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10219280 75 x 25 mm Pakke med 72
1 options
Artikelnummer. 10219280 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. J2800AMNZ
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Epredia™ Polysine Adhæsionsslides er elektrostatisk og biokemisk klæbende. Præparationen fastgøres først ved elektrostatisk tiltrækning og fastgøres derefter ved biokemisk binding. Polysine Adhæsionsslides egner sig bedst til paraffinindlejrede sue-skiver fra menneskelige kilder fastgjort i formalin, alkohol eller Bouin-opløsning. For vævsskiver på 2 til 5 mikrometer tykkelse.
  • Ingen tid spildt på slide-coating-procedurer
  • Ingen penge spildt på dyre klæbemidler
  • Pålidelig og ensartet belægning
  • Minimalt prøvetab
  • Pålidelig og sikker klæbende virkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Vævsskiver på 2 til 5 μm tykke
Dimensioner (L x B) 75 x 25 mm