Få mere at vide
Polysafe Heat & Water Resistant Gloves
Artikelnummer. 12322239
Encompass
Skift visning
Længde (metrisk):
350 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12322239 350 mm 1 par
1 options
Artikelnummer. 12322239 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. BEN.FTK/NT/35
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Polysafe Heat & Water Resistant Gloves, Length: 350 mm, Nitrile, Laboratory/Cleanroom Use: Yes, Latex Free: Yes, Liner Material: Cotton, Powdered: Powder-free, Quantity: 1 Each, Resistant To: Heat, chemicals, Temperature Max: 250 deg.C
Polysafe Heat & Water Resistant Gloves, Length: 350 mm, Nitrile, Laboratory/Cleanroom Use: Yes, Latex Free: Yes, Liner Material: Cotton, Powdered: Powder-free, Quantity: 1 Each, Resistant To: Heat, chemicals, Temperature Max: 250 deg.C
Withstands 100°C for 66 seconds or 250°C for 28 seconds, water resistant, cut resistant and flexible. 350mm length with nitrile and cotton lining for safety and comfort.
Tekniske data
Brug af laboratorium/renrum Yes
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Gloves
Temperatur (metrisk) Maks 250°C
Liner materiale Cotton
Mængde 1 Each
Modstandsdygtig overfor Heat, chemicals
Længde (metrisk) 350 mm