Få mere at vide
Polyquaternium 1, TRC
Artikelnummer. 30011574
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011574 500 mg
30005210 5 g
30006851 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP688100500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75345-27-6
Molekylær formel (C6H12ClN)n.C16H36Cl2N2O6
Molekylvægt (g/mol) 556.99
Synonym α-[4-[Tris(2-hydroxyethyl)ammonio]-2-buten-1-yl]-ω-[tris(2-hydroxyethyl)ammonio]poly[(dimethyliminio)-2-butene-1,4-diyl Chloride] Chloride, Onamer M, Onyxsperse 12S, Polidronium Chloride, Polyquad, Polyquat 1;
IUPAC navn dimethyl-bis[(E)-4-[tris(2-hydroxyethyl)azaniumyl]men-2-enyl]azanium; Trichlorid
SMIL C[N+](C/C=C/C[N+](CCO)(CCO)CCO)(C/C=C/C[N+](CCO)(CCO)CCO)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyquaternium 1
Mængde 500 mg
InChI formel InChi=1S/C22H48N3O6.3ClH/c1-23(2,7-3-5-9-24(11-17-26,12-18-27)13-19-28)8-4-6-10-25(14-20-29,15-21-30)16-22-31;;;/h3-6,26-31H,7-22H2,1-2H3;3*1H/q+3;;;/p-3/b5-3+,6-4+;;;
Formel vægt 555.2609