missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Polypyrrole (undoped, extent of labeling: ~20 wt. % loading, composite with carbon black), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polypyrrole |
| CAS | 30604-81-0 |
| Molekylær formel | (C4 H5 N)mon |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Basotronic PYR, Coreron YE, Lutamer ES 9567, Lutamer P 160, PPY 12, Poly(1H-pyrrole), Polyazole, Pyrrole Homopolymer, Pyrrole Polymer, ST-Poly |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H |
| SMIL | C1=CC=CN1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 67.089 |
| Formel vægt | 67.042 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?