Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen gul pipettespids E
Artikelnummer. 11587442 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11587442 1 til 200μ L Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11587442
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gør pipettering enkel og mere sikker til selv de mest følsomme applikationer. Fisherbrand™ Gule polypropylenpipetspidser E passer perfekt til manuelle eller elektroniske, enkelt- eller flerkanalspipetter.
  • Fremstillet af højkvalitets polypropylen
  • Tæt pasform på grund af den præcist passende kegle
  • Optimal håndtering på grund af den stabile form
  • Autoklaverbar
  • Garanteret støvfri på grund af speciel ioniseringsbehandling
  • Fås præ-steriliseret eller ikke-steril
  • Fremragende gennemsigtighed på grund af overflader af høj kvalitet
  • Minimal restbefugtning på grund af kontrolleret kvalitet af råvarer
  • Fremragende volumenøjagtighed på grund af præcis spidsåbning
  • Øvelsesorienterede spidsvolumener
  • Aeroject™ spidser med specielle filtre lavet af hydrofobisk PE-HD som
  • Aerosolbarriere og til beskyttelse mod forurening
  • Velegnet til alle almindeligt anvendte pipettetyper
Especificaciones
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.