Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylen XRF vinduesfilm
Artikelnummer. p-200009518 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Inkluderer:
0,2 mil vinduesfilmrulle
2,5 tommer Vinduesfilmcirkler
Pakningsstørrelse:
1 rulning
500 ark
Artikelnummer. 15310572
Brand: Cole-Parmer™ 3521
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tynd vinduesfilm til XRF væskeprøvekopper.
  • Heat resistant up to 100°C (212 °F).
  • Reasonably chemically resistant.
  • Compatible with X-Cell™ sample cups.
  • Available in 0.2 mil (5 μm) thickness.
  • Box has a serrated edge for tearing thin window film to desired length.
  • Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
  • Polypropylene film is heat resistant up to 100 °C (212°F).
  • It is reasonably resistant to acids, bases, and many organic chemicals, but can be attacked by aromatic and halogenated hydrocarbons.
  • It may contain trace levels (ppm) of Ca, Zr, P, Fe, Zn, Cu, Ti, and Al.
Ordreinfo
Fås i en række forskellige materialer, der hver især er modstandsdygtige over for en række kemikalier. Alle størrelser er kompatible med X-Cell prøve kopper.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) XRF Spectrometers
Type Window Film
Oversigt 2.5 in. Window Film Circles
Diameter (engelsk) 2.5 in.
Diameter (metrisk) 6.35 cm
Til brug med (applikation) Covers sample window
Inkluderer 2,5 tommer Vinduesfilmcirkler
Materiale Polypropylene
Mængde 500/Box
Temperaturområde (metrisk) Up to 100°C
Tykkelse 0.2 mil