Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylen XRF vinduesfilm
Artikelnummer. 15370562 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Inkluderer:
0,2 mil vinduesfilmrulle
2,5 tommer Vinduesfilmcirkler
Pakningsstørrelse:
1 rulning
500 ark
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15370562 0,2 mil vinduesfilmrulle 1 rulning
15310572 2,5 tommer Vinduesfilmcirkler 500 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15370562 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3520SSP
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tynd vinduesfilm til XRF væskeprøvekopper.
  • Varmebestandig op til 100 °C (212° F).
  • Rimelig kemisk resistent.
  • Kompatibel med X-Cell™ prøve kopper.
  • Fås i 0,2 mil (5μ m) tykkelse.
  • Kassen har en takket kant til at rive tynd vinduesfilm i den ønskede længde.
  • Cole-Parmer™ XRF vinduesfilm fungerer som prøvevinduet over vores X-Cell prøvekopper, hvilket muliggør ensartet transmission af røntgenstråler, mens den effektivt indeholder væskeprøven.
  • Polypropylenfilm er varmebestandig op til 100° C (212 °F).
  • Det er rimeligt modstandsdygtigt over for syrer, baser og mange organiske kemikalier, men kan angribes af aromatiske og halogenerede kulbrinter.
  • Det kan indeholde sporniveauer (ppm) af Ca, Zr, P, Fe, Zn, Cu, Ti og Al.
Ordreinfo
Fås i en række forskellige materialer, der hver især er modstandsdygtige over for en række kemikalier. Alle størrelser er kompatible med X-Cell prøve kopper.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) XRF spektrometre
Type Window Film
Oversigt 0,2 mil vinduesfilmrulle
Dimensioner (L x B) 300 fod x 2,87 tommer.
Til brug med (applikation) Dækker prøvevindue
Inkluderer 0,2 mil vinduesfilmrulle
Længde (engelsk) 300 ft.
Længde (metrisk) 91.4 m
Materiale Polypropylen
Bredde (engelsk) 2,87 tommer.
Mængde 1 rulle
Temperaturområde (metrisk) Op til 100 °C
Tykkelse 0,2 mio
Bredde (metrisk) 7.28 cm