Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen bredhalset flaske
Beskrivelse
- LDPE eller PP
- LDPE farvet brun til lysfølsomme væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 19 mm |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 1 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | Velegnet til fødevarer |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |