Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen bredhalset flaske
Artikelnummer. 10783064
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Trådstørrelse (metrisk):
40 mm
50 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse (metrisk) unitSize
10783064 1000 mL 65 mm Hver
17230574 100 mL - Hver
10402911 250 mL 40 mm -
10281541 500 mL 50 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Individuel kundespecifik udskrivning mulig - spørg os venligst!
Artikelnummer. 10783064 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03191000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Individuel kundespecifik udskrivning mulig - spørg os venligst!
Robust flaske med bred halsåbning og skruelåg. Særligt velegnet til tyktflydende medier, pulver, granulat og pasta. Lækagesikker.
  • Individuel kundespecifik udskrivning er mulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klarhed
Oversigt Rund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 50 mm
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke Hver
Trådstørrelse (metrisk) 65 mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 207 mm
Diameter (metrisk) 94 mm
Lukketype Skruelåg