Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen bredhalset flaske
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Trådstørrelse (metrisk):
40 mm
50 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Individuel kundespecifik udskrivning er mulig
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klarhed |
| Oversigt | Rund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 31 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | Hver |
| Trådstørrelse (metrisk) | 40 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 127 mm |
| Vis mere |