Få mere at vide
Kautex™ Polypropylen flasker med bred mund, serie 303
Artikelnummer. p-8011926
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-id (metrisk):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 4
Artikelnummer. 11361994
Brand: Kautex™ 2000783856
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med polypropylen for høj kemisk og termisk modstand. Kautex™ Polypropylen-flasker med bred mund er ideelle til pastaer, granulater og varmefyldte produkter.
  • Autoklaverbar op til 121° C
  • Gradueret med blåt blæk for optimal synlighed
Bemærk: Før autoklavering skrues lukningen af og placeres på hovedet på flasken.
Anvendelse:
  • udlevering
  • sende prøver
  • forsendelse
  • transportere
  • opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, transport, opbevaring
Form Rund
Inkluderer Lukning
Materiale Polypropylen
Hals-id (metrisk) 24.3 mm
Udskiftning af lukning Skruelukning PP
Mængde 20 Pk.
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 94 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Lukketype Skruelåg