Få mere at vide
Kautex™ Polypropylen flasker med bred mund, serie 303
Artikelnummer. 11361994
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-id (metrisk):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 4
Product Code. 11361994
missing translation for 'mfr': Kautex™ 2000783856
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Fremstillet med polypropylen for høj kemisk og termisk modstand. Kautex™ Polypropylen-flasker med bred mund er ideelle til pastaer, granulater og varmefyldte produkter.
  • Autoklaverbar op til 121° C
  • Gradueret med blåt blæk for optimal synlighed
Bemærk: Før autoklavering skrues lukningen af og placeres på hovedet på flasken.
Anvendelse:
  • udlevering
  • sende prøver
  • forsendelse
  • transportere
  • opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, transport, opbevaring
Form Rund
Inkluderer Lukning
Materiale Polypropylen
Hals-id (metrisk) 24.3 mm
Udskiftning af lukning Skruelukning PP
Mængde 20 Pk.
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 94 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt