Få mere at vide
Kautex™ Polypropylen flasker med bred mund, serie 303
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-id (metrisk):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 4
Beskrivelse
- Autoklaverbar op til 121° C
- Gradueret med blåt blæk for optimal synlighed
Anvendelse:
- udlevering
- sende prøver
- forsendelse
- transportere
- opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, transport, opbevaring |
| Form | Rund |
| Inkluderer | Lukning |
| Materiale | Polypropylen |
| Hals-id (metrisk) | 39.9 mm |
| Udskiftning af lukning | Skruelukning PP |
| Mængde | 1 stk. |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |