Få mere at vide
Kautex™ Polypropylen flasker med bred mund, serie 303
Artikelnummer. 10717244
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-id (metrisk):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hals-id (metrisk) Pakningsstørrelse
10717244 250 mL 30.9 mm Hver
11361994 100 mL 24.3 mm Pakke med 20
10767244 500 mL 39.9 mm Hver
11917087 500 mL 39.9 mm Pakke med 10
10349550 1000 mL 50.8 mm Hver
11351994 1000 mL 50.8 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10717244 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000783859
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.30 DKK
    22.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.03 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med polypropylen for høj kemisk og termisk modstand. Kautex™ Polypropylen-flasker med bred mund er ideelle til pastaer, granulater og varmefyldte produkter.
  • Autoklaverbar op til 121° C
  • Gradueret med blåt blæk for optimal synlighed
Bemærk: Før autoklavering skrues lukningen af og placeres på hovedet på flasken.
Anvendelse:
  • udlevering
  • sende prøver
  • forsendelse
  • transportere
  • opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, transport, opbevaring
Form Rund
Inkluderer Lukning
Materiale Polypropylen
Hals-id (metrisk) 30.9 mm
Udskiftning af lukning Skruelukning PP
Mængde 1 stk.
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 121 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Flaske med bred mund