Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen Copolymer (PPCO) bredmundede flasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Beskrivelse
Indeholder
Polypropylene linerless screw caps
Højere temperaturbestandighed end LDPE eller HDPE
- Handle up to 120°C (248°F)† for short periods and 100°C (212°F) continuously
- Brittleness temperature of 0°C (32°F)
- Rigid walls
- Excellent chemical resistance
- Can be sterilized by all normal methods, except dry heat and radiation
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
†Flasken kan kun nå maksimal temperatur, hvis den er tom.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 oz., 30mL |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Translucent |
| Materiale | PPCO |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Halsfinish | 28mm |
| Lukningsmateriale | PPCO |
| Lukkestørrelse | 28 mm |
| Lukketype | Screw Cap |