Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen Copolymer (PPCO) bredmundede flasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11957904 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
11957904 1000 mL 65 mm Pakke med 24
11917934 30 mL 28 mm Pakke med 72
11927934 60 mL 28-415 Pakke med 72
11937934 125 mL 38 mm Pakke med 72
11947934 250 mL 45 mm Pakke med 72
11927924 500 mL 55 mm Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11957904
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Skruelåg uden foring af polypropylen
Højere temperaturbestandighed end LDPE eller HDPE
  • Håndterer op til 120 °C (248 °F)† i korte perioder og 100 °C (212 °F) kontinuerligt
  • Skørhedstemperatur på 0 °C (32 °F)
  • Stive vægge
  • Fremragende kemisk resistens
  • Kan steriliseres ved alle normale metoder, undtagen tør varme og stråling
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
†Flasken kan kun nå maksimal temperatur, hvis den er tom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale PPCO
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 65mm
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003; BSI:FM 653694
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Produkttype Flaske med bred mund
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale PPCO
Lukkestørrelse 65 mm
Lukketype Skruelåg