Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen Copolymer (PPCO) bredmundede flasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Description
Includes
Skruelåg uden foring af polypropylen
Højere temperaturbestandighed end LDPE eller HDPE
- Håndterer op til 120 °C (248 °F)† i korte perioder og 100 °C (212 °F) kontinuerligt
- Skørhedstemperatur på 0 °C (32 °F)
- Stive vægge
- Fremragende kemisk resistens
- Kan steriliseres ved alle normale metoder, undtagen tør varme og stråling
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
†Flasken kan kun nå maksimal temperatur, hvis den er tom.
Specifications
Specifications
| Volumen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | PPCO |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Halsfinish | 45mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485:2003; QMI-SAI fil nr. 1606319 og 1606321 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Show More |