Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen Copolymer (PPCO) bredmundede flasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Beskrivelse
Indeholder
Skruelåg uden foring af polypropylen
Højere temperaturbestandighed end LDPE eller HDPE
- Håndterer op til 120 °C (248 °F)† i korte perioder og 100 °C (212 °F) kontinuerligt
- Skørhedstemperatur på 0 °C (32 °F)
- Stive vægge
- Fremragende kemisk resistens
- Kan steriliseres ved alle normale metoder, undtagen tør varme og stråling
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
†Flasken kan kun nå maksimal temperatur, hvis den er tom.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4,2 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4,2 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | PPCO |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Halsfinish | 38mm |
| Certificeringer/compliance | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |