Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen Copolymer (PPCO) bredmundede flasker
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Indeholder
Skruelåg uden foring af polypropylen
Højere temperaturbestandighed end LDPE eller HDPE
- Håndterer op til 120 °C (248 °F)† i korte perioder og 100 °C (212 °F) kontinuerligt
- Skørhedstemperatur på 0 °C (32 °F)
- Stive vægge
- Fremragende kemisk resistens
- Kan steriliseres ved alle normale metoder, undtagen tør varme og stråling
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
†Flasken kan kun nå maksimal temperatur, hvis den er tom.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | PPCO |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | 415 |
| Halsfinish | 28 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Lukke liner | Uforet |
| Vis mere |