Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen Copolymer (PPCO) bredmundede flasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11927924 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 11927924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Skruelåg uden foring af polypropylen
Højere temperaturbestandighed end LDPE eller HDPE
  • Håndterer op til 120 °C (248 °F)† i korte perioder og 100 °C (212 °F) kontinuerligt
  • Skørhedstemperatur på 0 °C (32 °F)
  • Stive vægge
  • Fremragende kemisk resistens
  • Kan steriliseres ved alle normale metoder, undtagen tør varme og stråling
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
†Flasken kan kun nå maksimal temperatur, hvis den er tom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 17 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale PPCO
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 55mm
Certificeringer/compliance CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Produkttype Flaske med bred mund
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale PPCO
Lukkestørrelse 55 mm
Lukketype Skruelåg