Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen Copolymer (PPCO) bredmundede flasker
Artikelnummer. 11917934 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 11917934
Indeholder
Polypropylene linerless screw caps
Højere temperaturbestandighed end LDPE eller HDPE
  • Handle up to 120°C (248°F)† for short periods and 100°C (212°F) continuously
  • Brittleness temperature of 0°C (32°F)
  • Rigid walls
  • Excellent chemical resistance
  • Can be sterilized by all normal methods, except dry heat and radiation
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
†Flasken kan kun nå maksimal temperatur, hvis den er tom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30mL
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Translucent
Materiale PPCO
Sterilitet Non-sterile
Halsfinish 28mm
Lukningsmateriale PPCO
Lukkestørrelse 28 mm
Lukketype Screw Cap