Få mere at vide
VITLAB™ Bredmundende flasker med skruelåg
Artikelnummer. 10087602
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Materiale:
LDPE
Polypropylen
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Not Autoclavable
Trådstørrelse (metrisk):
40
45
50
63
65
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10087602
Brand: VITLAB™ 93994
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyld flasker hurtigt og nemt. VITLAB™ Flasker med bred mund og skruelåg har en bred åbning for enkel påfyldning. Flaskerne er konstrueret af gennemsigtig polypropylen eller lavdensitetspolyethylen og har kraftige låg med skruelåg. Fås i en række størrelser.
At fylde smalhalsede reagensflasker med væsker, pulvere og pasta-lignende materialer kan være meget vanskeligt, selv med en tragt. Disse økonomiske og holdbare plastreagensflasker har en bred åbning for at gøre påfyldningen hurtig og nem.
  • Gennemsigtige medieflasker, ideelle til opbevaring af en række kemikalier
  • Reagensflasker med skruelåg med højt GL-gevind for betydelig bæreevne
  • Flasker med bredere mund er ideelle til nem flaskepåfyldning, især af pulvere og pasta-lignende materialer
  • Valg af flaske/hætte materialer:
    • Polypropylen (PP):
      God kemikalie- og temperaturbestandighed, autoklaverbar, ideel til langtidsopbevaring
    • Polyethylen med lav densitet (LDPE):
      Fleksibelt og elastisk materiale med fremragende modstandsdygtighed over for mange syrer og alkoholer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Opbevaring og opbevaring
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 12 flasker
Trådstørrelse (metrisk) 45
Højde (metrisk) 166 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Skruelåg med GL gevind