Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Anti-Static Vejetragte, polypropylen
Artikelnummer. p-8006918 Shop alle Cole-Parmer produkter
Oversigt:
Størrelse: Medium
Størrelse: Micro
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 96
Artikelnummer. 15146526
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0612704
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen Anti-Static Vejetragte sikrer fuldstændig prøveoverførsel.
  • Autoklaverbar
  • 6 måneders garanti
  • Disse engangsvejetragte af polypropylen (PP) er designet til at passe i målekolber
  • Den ene side af tragten er flad, så du kan indstille tragten fladt på en vægt
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Størrelse: Medium
Til brug med (applikation) Målekolbe
Til brug med (udstyr) Designet til at passe til mikrobrøndplader
Produkttype Vejetragt