Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Anti-Static Vejetragte, polypropylen
Artikelnummer. 15352224 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Oversigt:
Størrelse: Medium
Størrelse: Micro
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15352224 Størrelse: Micro Pakke med 96
15146526 Størrelse: Medium Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15352224 Leverandør Cole-Parmer™ Essentials Leverandørnr. 0612700
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Polypropylen Anti-Static Vejetragte sikrer fuldstændig prøveoverførsel.
  • Autoklaverbar
  • 6 måneders garanti
  • Disse engangsvejetragte af polypropylen (PP) er designet til at passe i målekolber
  • Den ene side af tragten er flad, så du kan indstille tragten fladt på en vægt
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Størrelse: Micro
Til brug med (applikation) Målekolbe
Til brug med (udstyr) Designet til at passe til mikrobrøndplader
Produkttype Vejetragt