Få mere at vide
Kartell™ Vejeflasker af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
60 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Reducer taravægtkorrektionen med disse lette, autoklaverbare, genanvendelige gennemsigtige flasker. Kartell™ Polypropylen-vejeflasker giver mulighed for præcis og sikker vejning af prøver i laboratoriet.
- Lufttætte tryk på låg medfølger
- Meget modstandsdygtig over for syreangreb
- Ingen indvendige skuldre for at tillade brug af spatler
- Toppe kan klemmes for at hjælpe med at hælde
- Fjern låget før autoklavering
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Inkluderer | Lufttæt tryk på låget |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 10 Pakke |
| Vægt (metrisk) | 14g |
| Produktlinje | Flaske |
| Certificeringer/compliance | FDA 21CFR 177.1520 |
| Højde (metrisk) | 69 mm |
| Vis mere |