Få mere at vide
Kartell™ Vandstrålepumpe af polypropylen
Maks. Vakuum:
20 mbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Evakuerer en 5L beholder til 20mbar på ca. 19min, vandtryk 100kPa. Kartell™ Vandstrålepumpe af polypropylen fungerer på tryk op til 1.000 kPa.
- Kontraventil eliminerer tilbagestrømning
- Nyttig til at suge til spild af kemikalier eller til filterarbejde
- Demonteres nemt for rengøring
- Evakueringsdysetilspidser fra 9 til 16mm.
- Tilbehørsforbindelserne kan skubbes på evakueringsslangen for at fungere som en hurtig udløsning fra pumpen
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 20 mbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Applikationer | Filtrering |
| Maksimalt tryk | 980,66 kpa |