Få mere at vide
Bel-Art™ Vandbadestativ i polypropylen
Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B x H):
21,3 x 11 x 11,1 cm
21,3 x 11 x 12,7 cm
Til brug med (udstyr):
10 til 13 mm reagensglas
13 til 16 mm reagensglas
25 til 30 mm reagensglas
Holder:
15 reagensglas
50 reagensglas
72 reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Durable polypropylene rack that sinks to the bottom of a water bath and remains upright when agitated
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Dimensions: 8.375L x 4.312 in.W (213 x 110mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | White |
| Oversigt | Water Bath Rack |
| Til brug med (udstyr) | 10 til 13 mm reagensglas |
| Type | Test Tube Rack |
| Holder | 72 reagensglas |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensioner (L x B x H) | 21,3 x 11 x 11,1 cm |
| Længde (metrisk) | 21.3 cm |
| Bredde (metrisk) | 11 cm |
| Vis mere |