Få mere at vide
Bel-Art™ Vandbadestativ i polypropylen
Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B x H):
21,3 x 11 x 11,1 cm
21,3 x 11 x 12,7 cm
Til brug med (udstyr):
10 til 13 mm reagensglas
13 til 16 mm reagensglas
25 til 30 mm reagensglas
Holder:
15 reagensglas
50 reagensglas
72 reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Holdbart polypropylenstativ, der synker til bunden af et vandbad og forbliver oprejst, når det røres
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
- Dimensioner: 8.375 L x 4.312 in.W (213 x 110 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Rørstativ til vandbad |
| Til brug med (udstyr) | 13 til 16 mm reagensglas |
| Type | Reagensrørstativ |
| Holder | 50 reagensglas |
| Materiale | Polypropylen |
| Dimensioner (L x B x H) | 21,3 x 11 x 11,1 cm |
| Længde (engelsk) | 8,37 tommer. |
| Længde (metrisk) | 21.3 cm |
| Bredde (engelsk) | 4,31 tommer. |
| Vis mere |