Få mere at vide
Brand™ Venturypumpe af polypropylen
Artikelnummer. 10448502 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Flowhastighed:
6,7 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10448502 6,7 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10448502 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 159600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00 DKK
    318.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.17 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Genererer meget lavt vandforbrug, giver konstant ultimativt tryk og høj sugekapacitet. BRAND™ Polypropylen-ventury-pumper inkluderer en integreret kontraventil for at øge sikkerheden under brug.
Til generering af vakuum og udsugning af væsker og dampe* .
  • Pumpevæske: vand
  • Totallængde: ca. 210 mm (R 3/4 tommer stik monteret)
  • Vægt: ca. 33 g (R 3/4 tommer stik monteret)
  • Meget lavt vandforbrug, konstant sluttryk og høj sugekapacitet.
  • Høj kemikalieresistens, væskebane består af polypropylen, FKM og PTFE.
  • Driftstemperatur op til max. 80 °C.
  • Integreret kontraventil øger sikkerheden.
  • Enkel betjening og nem at rengøre. Aftagelig vakuumforbindelse.
  • Forskellige medfølgende adaptere forenkler tilslutninger til de fleste vandkilder.
  • Valgfri reduktionsadaptere er tilgængelige.
*Indsæt om nødvendigt en in-line overløbsbeholder eller kuldefælde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 6,7 l/min.
Til brug med (applikation) Generering af vakuum og udvinding af væsker og dampe.
Inkluderer Vandtilslutning (muffemøtrik, reduktionsadapter og slangeforbindelsesslangedyse) og sugeledningstilslutning
Længde (metrisk) 210mm