Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen V-Bund 384 Well Protein LoBind Mikroplade
Shop alle Eppendorf produkter
nr. pr. pakke:
40
80
120
240
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 240
Pakke med 40
Pakke med 80
Beskrivelse
- Eppendorf LoBind materiale sikrer fremragende prøvegenvinding for forbedrede analyseresultater
- Fri for overfladebelægning (f.eks. silikone) for at minimere risikoen for prøveinterferens
- Lot-certificeret PCR renhedsgrad: fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
- Tilgængelig i rør-, mikroplade- og deepwell-pladeformater for nem skalering
- Unik med høj kontrast OptiTrack™ matrix: op til 30 % hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl
- RecoverMax ™ brønddesign: optimeret brøndgeometri for minimalt resterende/dødvolumen og fremragende blandeegenskaber
- Hævede brøndfælge og en glat overflade sikrer pålidelig tætning i plader
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 384 |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| nr. pr. pakke | 240 |
| Mængde | 240/Pk. |