Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen V-Bund 384 Well Protein LoBind Mikroplade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10748483 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
40
80
120
240
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 240
Pakke med 40
Pakke med 80
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10748483 40 Pakke med 40
11568653 240 Pakke med 240
10702074 80 Pakke med 80
10583984 120 Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10748483 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030524101
På lager
Læg i indkøbskurv
For besværlige prøver, hvor proteinkoncentrationerne er lave, Eppendorf LoBind plader sikrer maksimal prøvegenvinding - beskytter enzymaktivitet og letter nedstrømsanalyse.
  • Eppendorf LoBind materiale sikrer fremragende prøvegenvinding for forbedrede analyseresultater
  • Fri for overfladebelægning (f.eks. silikone) for at minimere risikoen for prøveinterferens
  • Lot-certificeret PCR renhedsgrad: fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
  • Tilgængelig i rør-, mikroplade- og deepwell-pladeformater for nem skalering
  • Unik med høj kontrast OptiTrack™ matrix: op til 30 % hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl
  • RecoverMax ™ brønddesign: optimeret brøndgeometri for minimalt resterende/dødvolumen og fremragende blandeegenskaber
  • Hævede brøndfælge og en glat overflade sikrer pålidelig tætning i plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeret SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485
Format Standard
Array 16 x 24
Farve Hvid
Produkttype 384-brønds protein LoBind Deepwell Plates
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Samlet volumen (metrisk) Well 200μ L
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
nr. pr. pakke 40
Mængde 40/Pk.
RNase fri Ja