Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen V-Bund 384 Well Protein LoBind Mikroplade
Artikelnummer. 10702074 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
40
80
120
240
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 240
Pakke med 40
Pakke med 80
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10702074 80 Pakke med 80
11568653 240 Pakke med 240
10748483 40 Pakke med 40
10583984 120 Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10702074 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030624300
På lager
Læg i indkøbskurv
For besværlige prøver, hvor proteinkoncentrationerne er lave, Eppendorf LoBind plader sikrer maksimal prøvegenvinding - beskytter enzymaktivitet og letter nedstrømsanalyse.
  • Eppendorf LoBind materiale sikrer fremragende prøvegenvinding for forbedrede analyseresultater
  • Fri for overfladebelægning (f.eks. silikone) for at minimere risikoen for prøveinterferens
  • Lot-certificeret PCR renhedsgrad: fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
  • Tilgængelig i rør-, mikroplade- og deepwell-pladeformater for nem skalering
  • Unik med høj kontrast OptiTrack™ matrix: op til 30 % hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl
  • RecoverMax ™ brønddesign: optimeret brøndgeometri for minimalt resterende/dødvolumen og fremragende blandeegenskaber
  • Hævede brøndfælge og en glat overflade sikrer pålidelig tætning i plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 16 x 24
Farve Hvid, Ryd bund
Produkttype 384-brønds protein LoBind Mikroplade
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
nr. pr. pakke 80
Mængde 80/Pk.