Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen V-bund 384 brønds mikroplade
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Grå, hvid bund, White Bottom
Grå, hvid bund, White Bottom
Hvid, Ryd bund
Hvid, klar bund, Clear Bottom
Hvid, sort bund, Black Bottom
Certificeret:
PCR ren
PCR-rensning
Steril
Mængde:
240/pakke
80 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeret | PCR ren |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid, sort bund, Black Bottom |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 384 |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| Mængde | 80 stk./pakke |