Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen V-bund 384 brønds mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10136573 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Grå, hvid bund, White Bottom
Gray, White Bottom, White Bottom
Hvid, Ryd bund
Hvid, sort bund, Black Bottom
White, Black Bottom, Black Bottom
White, Clear Bottom
Certificeret:
PCR clean
PCR ren
Steril
Sterile
Mængde:
240/Pk.
80/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
Artikelnummer. 10136573
Brand: Eppendorf™ 0030625676
Tekniske data
Certificeret PCR clean
Format Standard
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Gray, White Bottom, White Bottom
Materiale Polypropylene
Antal Wells 384
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Mængde 240/Pk.