Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen V-bund 384 brønd DNA LoBind Mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10524714 Shop alle Eppendorf produkter
nr. pr. pakke:
80
240
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
Artikelnummer. 10524714
Brand: Eppendorf™ 0030627300
Tekniske data
Format Standard
Array 16 x 24
Farve White, Clear Bottom
Materiale Polypropylene
Antal Wells 384
Well Shape Conical Bottom (V-well)
nr. pr. pakke 240
Mængde 240/Pk.