Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylen hjælpetragt
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk) stilk:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Polypropylen hjælpetragt; 2 oz.
- Ideel til almindelig brug eller pulver
- Fås i pakker med 12 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 70mm |
| Kapacitet (metrisk) | 70 mL |
| Diameter (metrisk) stilk | 10 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 68 mm |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) Top | 2,75 tommer |
| Længde (engelsk) Samlet | 2.677 tommer. |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Længde (metrisk) samlet | 68mm |
| Vis mere |