Få mere at vide
Kartell™ Urinbeholdere, polystyren
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Individuelt indpakkede aseptiske beholdere forhindrer kontaminering af prøven
- Vedhæftet etiket letter nøjagtig dataindsamlingspraksis
- Permmanente støbte gradueringer for at identificere opsamlingsvolumen
- CE-mærke
- IVD godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Urinprøvebeholder |
| Uddannet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Certificeringer/compliance | CE –IVD |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| Til brug med (applikation) | Indsamling af urin og biologiske prøver |
| Højde (metrisk) | 85.5 mm |
| Vis mere |