Få mere at vide
Ratiolab™ Urinbæger af polypropylen
Artikelnummer. 15187073
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15187073 60 ml
10369182 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15187073 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 5921175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    674.00 DKK
    454.88 DKK / Pakke med 600
    Spare 219.12 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Saml urinprøver i disse bægre. Ratiolab™ Polypropylen-urinbæger er ideelle til prøveudtagning, transport og opbevaring af faste, pastaagtige og flydende prøver.
  • Fås i polypropylen (PP) eller polystyren (PS)
  • Praktiske bægre og flasker til flere formål
  • Ideel til den kliniske rutine
  • Med rød skruelåg
  • Leveres i ikke-steril eller steril, individuelt pakket
Tekniske data
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 600 Pk.
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Produkttype Urinbæger
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til prøveudtagning, transport og opbevaring af faste, pastaagtige og flydende prøver
Til brug med (udstyr) Til prøveudtagning, transport og opbevaring af faste, pastaagtige og flydende prøver