Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Universal reagensglasstativer af polypropylen
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8005874
Farve:
Blå
Gul
Rød
Stillinger:
24
40
60
90
Holder:
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Dybde (metrisk):
246 mm
295 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15855527
Brand: Kartell™ 0056406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt design gør det muligt at inkubere prøver ved samme temperatur.
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Stor kapacitet
  • Kan bruges tørt eller vådt i vandbade
  • Rådner, ruster eller deformerer ikke
  • Alfanumerisk gitterreference på øverste niveau for nem identifikation
  • Farvekodet til badearbejde
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Holder Rør (13 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 90
Stabelbar Ja, når det er tomt
Til brug med (applikation) Den kan bruges tør, våd, i vandbade
Mængde 1 stk.
Størrelse 90
Dybde (metrisk) 246 mm
Diameter (metrisk) åbning 13 mm